SAB4200464
Anti-WDR37 antibody, Mouse monoclonal
clone WDR37-9, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-RP11-529L18.2, Monoclonal Anti-WD repeat domain 37, Monoclonal Anti-WDR37 antibody produced in mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WDR37-9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using A431 cells.
western blot: 3.0-6.0 μg/mL using U87 total cell extracts.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... WDR37(22884)
mouse ... Wdr37(207615)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)