SAB4200446
Anti-CD3 ζ chain antibody, Mouse monoclonal
clone ZT-10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CD247, Anti-CD3-eta, Anti-CD3Z, Anti-CD3h, Anti-T3Z, Anti-TCRZ, Monoclonal Anti-CD3 ζ chain antibody produced in mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZT-10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5-3.0 μg/test using Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using Jurkat cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... CD247(12503)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 2