SAB4200429
Anti-PIWIL4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HIWI2, Anti-MIWI2, Anti-Piwi-like 4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~95 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human PIWIL4.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIWIL4(143689)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)