SAB4200413
Monoclonal Anti-LIN28 antibody produced in mouse
clone L28.5, tissue culture supernatant
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CSDD1, Monoclonal Anti-LIN28A, Monoclonal Anti-ZCCHC1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L28.5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
western blot: 1:8,000-1:16,000 using extracts of Ntera-2 cells.
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIN28A(79727)
mouse ... Lin28a(83557)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol