SAB4200408
Anti-Dystrobrevin-α antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
AntiDTNA
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:10,000-1:20,000 using HEK-293T cells overexpressing human dystrobrevin-a variant 6
western blot: 1:5,000-1:10,000 using lysates of HEK-293T cells overexpressing human dystrobrevin-a variant 6
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DTNA(1837)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)