SAB4200388
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit, Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~250 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 7-14 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)