SAB4200343
Anti-MLL2 antibody, Mouse monoclonal
clone MLL2-A, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MLL2-A, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~17 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using using human MLL2 partial fusion protein (immunogen)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MLL2(8085)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)