SAB4200328
Anti-acetyl-Histone H3 [Ac-Lys56]
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3K56ac, Anti-H3t, Anti-HIST3H3
About This Item
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~15 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
western blot: 1:1000-1:2000 using NIH3T3 or HeLa cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys56)
Informazioni sul gene
human ... HIST3H3(8290)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol