SAB4200319
Anti-PTPRA antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL
Sinonimo/i:
Anti-LRP, Anti-PTPA, Anti-PTPRL2, Anti-PTPase-α, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type α
Scegli un formato
CHF 400.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 400.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde fixed HUVEC cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using lysates of NIH-3T3 or PC12 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRA(5786)
mouse ... PTPRA(19262)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)