SAB4200284
Anti-Neurocalcin-δ antibody produced in rabbit
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-NCALD
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction) and lysates of HEK-293T cells over-expressing human neurocalcin-δ.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCALD(83988)
mouse ... Ncald(52589)
rat ... Ncald(553106)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)