SAB4200257
Anti-PSMA antibody, Mouse monoclonal
clone 107-1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
PSMA Antibody - Monoclonal Anti-PSMA antibody produced in mouse, Psma Antibody, Monoclonal Anti-FOLATE HYDROLASE 1, Monoclonal Anti-FOLH1, Monoclonal Anti-GCP2, Monoclonal Anti-GLUTAMATE CARBOXYPEPTIDASE II, Monoclonal Anti-N-ACETYLATED ALPHA-LINKED ACIDIC DIPEPTIDASE 1, Monoclonal Anti-NAALAD, Monoclonal Anti-PROSTATE-SPECIFIC MEMBRANE ANTIGEN, Monoclonal Anti-PSM
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
107-1A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using methanol/acetone fixed LNCaP cells.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOLH1(2346)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- flow cytometry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1