SAB4200256
Anti-AKT1S1 antibody, Mouse monoclonal
clone AKT1S1-3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-AKT1 substrate 1 (proline-rich), Monoclonal Anti-Lobe, Monoclonal Anti-PRAS40, Monoclonal Anti-PROLINE-RICH AKT SUBSTRATE, 40-KD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AKT1S1-3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-8 μg/mL using whole extracts of human MDA-MB-231cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKT1S1(84335)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1