SAB4200247
Anti-GP1BA antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/40, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
MonoclonalAnti-BSS, MonoclonalAnti-CD42B, MonoclonalAnti-CD42balpha, MonoclonalAnti-GP1B, MonoclonalAnti-MGC34595, MonoclonalAnti-glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PM6/40, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~140 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 30-60 μg/mL using human platelet
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GP1BA(2811)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)