SAB4200242
Anti-MAN1C1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-1,2-alpha-mannosidase IC, mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IC, Anti-HMIC, Anti-MAN1A3, Anti-MAN1C, Anti-mannosidase, alpha, class 1C, member 1, Anti-pp6318, Anti-processing alpha-1,2-mannosidase IC
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~71 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing human MAN1C1
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of rat liver
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAN1C1(57134)
rat ... Man1c1(362625)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol