SAB4200233
Anti-VIP36/ LMAN2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GP36B, glycoprotein GP36b, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-Vesicular integral protein of 36 kDa
Scegli un formato
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HeLa or ACHN cells, rat Rat2 or mouse 3T3 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMAN2(10960)
mouse ... Lman2(66890)
rat ... Lman2(290994)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)