SAB4200231
Anti-DCAL-1 antibody, Mouse monoclonal
clone UW50, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-C-type lectin-like 1, Anti-CLECL1
Scegli un formato
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UW50, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 0.25-0.50 μg/test using 1x106 human Raji cells
Isotipo
IgM
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLECL1(160365)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)