SAB4200195
Anti-Brg1 antibody, Rat monoclonal
clone 5B7, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-BAF190, Anti-RTPS2, Anti-SMARCA4, Anti-SNF2, Anti-SNF2-BETA, Anti-SNF2L4, Anti-SNF2LB, Anti-SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 4, Anti-SWI2, Anti-hSNF2b, Monoclonal Anti-Brg1 antibody produced in rat
Scegli un formato
CHF 493.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 493.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~185 kDa
Reattività contro le specie
mouse, monkey, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa, HEK-293T, Raji or HepG2 cells extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCA4(6597)
mouse ... Smarca4(20586)
Descrizione generale
Applicazioni
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)