SAB4200171
Anti-NEZHA (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-KIAA1543, Anti-calmodulin-regulated spectrin-associated protein 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5.0-10 μg using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human NEZHA.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MDCK fixed cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human NEZHA.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIAA1543(57662)
mouse ... 2310057J16Rik(69697)
rat ... Camsap3(689074)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)