SAB4200089
Anti-DGCR8 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DGCRK8, Anti-DiGeorge syndrom critical region 8
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~100 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human DGCR8
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human DGCR8
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human DGCR8
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DGCR8(54487)
mouse ... Dgcr8(94223)
Descrizione generale
Applicazioni
- western blotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence