SAB4200081
Monoclonal Anti-BOP1 antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone BOP 6H11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Block of proliferation 1
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BOP 6H11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~100 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BOP1(23246)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol