SAB4200059
Anti-Chimerin β2 antibody, Rat monoclonal
clone HAR 2E3, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ARHGAP3, Anti-BCH, Anti-CHN2, Anti-Chimaerin β2, Anti-GTPase-activating protein, RHO, 3, Anti-RHOGAP3, Anti-Rho-GTPase-activating protein 3, Monoclonal Anti-Chimerin β2 antibody produced in rat
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HAR 2E3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~43 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey, rat, mouse, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHN2(1124)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol