SAB4200046
Monoclonal Anti-GTP cyclohydrolase I antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone MGTP 6H11, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-DYT14, Anti-DYT5, Anti-DYT5a, Anti-GCH1, Anti-GTPCH1, Anti-HPABH4B
About This Item
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MGTP 6H11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~28 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Gch1(14528)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico