SAB4200031
Anti-TNPO2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Importin 3, Anti-Karyopherin beta-2b, Anti-Transportin-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~95 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human TNPO2
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNPO2(30000)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)