SAB4200030
Anti-HOXD9 (Internal Region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HOX4C, Anti-Homeobox D9, Anti-Hox-4.3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~40 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXD9
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXD9
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXD9
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOXD9(3235)
mouse ... Hoxd9(15438)
rat ... Hoxd9(688999)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence