SAB4100383
Monoclonal Anti-TMOD1 antibody produced in mouse
clone TMOD1-A328, culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-D9S57E, Anti-ETMOD, Anti-TMOD, Anti-tropomodulin 1
About This Item
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TMOD1-A328, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 40.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TMOD1(7111)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)