Documenti fondamentali
SAB4100240
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SSX1 antibody produced in mouse
clone SSX1-A207, culture supernatant
Sinonimo/i:
AntiCT5.1, AntiSSRC, AntiSynovial sarcoma, X breakpoint 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SSX1-A207, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 21.8 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SSX1(6756)
Immunogeno
SSX1 purified recombinant protein
Stato fisico
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)