Documenti fondamentali
SAB4100223
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX5 antibody produced in mouse
clone PEX5-B173, culture supernatant
Sinonimo/i:
AntiPTS1-BP, AntiPTS1R, AntiPXR1, AntiPeroxisomal biogenesis factor 5
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PEX5-B173, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 69.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PEX5(5830)
Immunogeno
PEX5 purified recombinant protein
Stato fisico
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)