SAB4100221
Monoclonal Anti-PECR antibody produced in mouse
clone PECR-B172, culture supernatant
Sinonimo/i:
AntiDCRRP, AntiHPDHASE, AntiHSA250303, AntiPVIARL, AntiPeroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase, AntiSDR29C1, AntiTERP
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PECR-B172, monoclonal
Forma fisica
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 32.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PECR(55825)
Immunogeno
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3