SAB4100213
Monoclonal Anti-FAM127C antibody produced in mouse
clone FAM127C -A139, culture supernatant
Sinonimo/i:
AntiCXX1c, AntiFamily with sequence similarity 127, member C, AntiMAR8B, AntiOTTHUMP00000195547
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
FAM127C -A139, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 13.1 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FAM127C(441518)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)