SAB4100064
Monoclonal Anti-IDH1 antibody produced in mouse
clone IDH1-A36, culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble (IDH1), Anti-NADP+-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IDH1-A36, monoclonal
Stato
aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 46.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IDH1(3417)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)