SAB3700446
Anti-Swine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit, Anti-Porcine IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Texas Red® antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
Texas Red® conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
swine
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3