SAB3700317
Anti-Goat IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, highly cross adsorbed-Alkaline Phosphatase antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ALP, Alk Phos
About This Item
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
goat
Concentrazione
0.55 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Proprietà fisiche
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)