Documenti fondamentali
SAB3501274
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
CHF 377.00
CHF 377.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 377.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 377.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
virus (Sin Nombre virus)
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Sin Nombre virus ... SNVsSgp1(2943142)
Descrizione generale
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). The hantavirus nucleocapsid protein plays several roles in viral replication and assembly, and is the major antigen in humoral responses in humans and mice. Within the bunyviridae family, the nucleocapsid protein also functions as an RNA chaperone facilitating the formation of the stable genomic RNA “panhandle” and is thought to aid in the replication of bunyavirus RNA.
Immunogeno
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid.The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid.
Applicazioni
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Sin Nombre virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
Stato fisico
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)