Documenti fondamentali
SAB3501127
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
CHF 377.00
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 377.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
SARS coronavirus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
Descrizione generale
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. 3C- like proteinase (NSP5) cleaves the C-terminus of replicase polyprotein at 11 sites (3,4,5). It recognizes substrates containing the core sequence [ILMVF]-Q-|-[SGACN]. It also able to bind an ADP-ribose-1′′-phosphate (ADRP).
Immunogeno
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids in the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein. The immunogen is located within 80-130 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) protein.
Applicazioni
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
Stato fisico
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)