SAB3501108
Anti-IKK beta antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 87 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IKBKB(3551)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato