Documenti fondamentali
SAB3501107
Sigma-Aldrich
Anti-AIF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
CHF 318.00
CHF 318.00
Spedizione prevista il06 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 318.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 318.00
Spedizione prevista il06 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 27-36 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CNKSR1(10256)
Immunogeno
AIF antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human AIF.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ludivine Laurans et al.
Nature medicine, 24(8), 1113-1120 (2018-06-27)
The association between altered gut microbiota, intestinal permeability, inflammation and cardiometabolic diseases is becoming increasingly clear but remains poorly understood1,2. Indoleamine 2,3-dioxygenase is an enzyme induced in many types of immune cells, including macrophages in response to inflammatory stimuli, and