Documenti fondamentali
SAB3500889
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ORAI3 antibody produced in mouse
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
CHF 466.00
CHF 466.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 466.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 466.00
Spedizione prevista il18 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B4F1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human,
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ORAI3(93129)
Immunogeno
Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human ORAI3.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)