Documenti fondamentali
SAB3500691
Sigma-Aldrich
Anti-SPATA3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
21 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPATA3(130560)
Immunogeno
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SPATA3.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500691.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)