Documenti fondamentali
SAB3500653
Sigma-Aldrich
Anti-NKX2-6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μG
CHF 465.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 465.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
PM
33 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX2-6(137814)
Immunogeno
Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the center of human NKX2-6.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500653.
Stato fisico
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)