Documenti fondamentali
SAB3500535
Sigma-Aldrich
Anti-CRISP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CRISP-2, Anti-CT36, Anti-Cysteine-rich secretory protein 2, Anti-TPX1
Scegli un formato
100 μG
CHF 355.00
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 355.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 355.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CRISP2(7180)
Immunogeno
CRISP2 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the amino terminus of human CRISP2.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500535.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)