SAB3500457
Anti-TEM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARHGEF17, Anti-P164RHOGEF, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 17, Anti-Tumor endothelial marker 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 220 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF17(9828)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2