SAB3500315
Anti-TRIAD3A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 95 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF216(54476)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2