Documenti fondamentali
SAB3500232
Sigma-Aldrich
Anti-FAM120A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Constitutive coactivator of PPAR-gamma-like protein 1, Anti-DNAPTP1, Anti-DNAPTP5, Anti-OSSA, Anti-Oxidative stress-associated Src activator
Scegli un formato
100 μG
CHF 478.00
CHF 478.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 478.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 478.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM120A(23196)
Categorie correlate
Immunogeno
FAM120A antibody was raised against an 18 amino acid peptide from near the center of human FAM120A.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500232.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)