SAB3500033
Anti-ZBED3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution, ab2
Sinonimo/i:
Anti-Zinc finger BED-type domain containing 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 26 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBED3(84327)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Linkage
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)