SAB3500026
Anti-ATOH8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-HATH6, Anti-Helix-loop-helix protein hATH-6, Anti-MATH6, Anti-Protein atonal homolog 8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 35 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATOH8(84913)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2