SAB2900609
Anti-HTR1D antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
5-HT-1D, 5-HT1D, 5-HT1d alpha receptor, 5-HT1d-type serotonin receptor, 5HT1D Receptor, HTR1D
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 17 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR1D(3352)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi