SAB2900509
Anti-CHRM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CHRM4, HM4, M4 muscarinic receptor, M4R, Muscarinic m4 receptor, Muscarinic receptor m4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, human, bovine, horse, pig, mouse, hamster
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 10-20 μg/mL (after heat-induced antigen retrieval)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHRM4(1132)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi