SAB2900360
Anti-C1QTNF7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C1QTNF7, CTRP7
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... C1QTNF7(114905)
Categorie correlate
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi