Documenti fondamentali
SAB2900139
Sigma-Aldrich
Anti-FZD9 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FZD3, Fz9, frizzled (Drosophila) homolog 3, frizzled homolog fzd3, frizzled-9
Scegli un formato
50 μG
CHF 477.00
CHF 477.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 477.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 477.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FZD9(8326)
Immunogeno
Synthetic 17 amino acid peptide from 3rd extracellular domain of human FZD9 / Frizzled 9. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gibbon (100%); Mouse, Rat, Dog, Panda (94%); Bat, Bovine, Hamster, Opossum (88%); Rabbit (82%).
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)