SAB2702278
Monoclonal Anti-TET2 antibody produced in mouse
clone GT649, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KIAA1546, MDS
Scegli un formato
CHF 383.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 383.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT649, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TET2(54790)
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)